Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Visfatin Protein
A cDNA sequence encoding the Visfatin was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 5220.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 59027 |
---|---|
Nom | Visfatin Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | Nampt |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15935179
|
enQuireBio™
QP13937-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15925179
|
enQuireBio™
QP13937-25UG |
25 μg |
203.00€
25µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15915179
|
enQuireBio™
QP13937-1MG |
1 mg |
5220.00€
1mg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
59027 | |
Research Use Only | |
Nampt | |
Mouse | |
His | |
The protein solution contains 1x PBS pH 7.4. |
Visfatin Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MNAAAEAEFN ILLATDSYKV THYKQYPPNT SKVYSYFECREKKTENSKVR KVKYEETVFY GLQYILNKYL KGKVVTKEKI QEAKEVYREH FQDDVFNERGWNYILEKYDG HLPIEVKAVP EGSVIPRGNV LFTVENTDPE CYWLTNWIET ILVQSWYPITVATNSREQKK ILAKYLLETS GNLDGLEYKL HDFGYRGVSS QETAGIGASA HLVNFKGTDT VAGIALIKKY YGTKDPVPGY SVPAAEHSTI TAWGKDHEKD AFEHIVTQFS SVPVSVVSDS YDIYNACEKI WGEDLRHLIV SRSTEAPLII RPDSGNPLDT VLKVLDILGK KFPVTENSKG YKLLPPYLRV IQGDGVDINT LQEIVEGMKQ KKWSIENVSF GSGGALLQKL TRDLLNCSFK CSYVVTNGLG VNVFKDPVAD PNKRSKKGRL SLHRTPAGNF VTLEEGKGDL EEYGHDLLHTVFKNGKVTKS YSFDEVRKNA QLNIEQDVAP H | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |