Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Vomeronasal secretory protein 1
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Vomeronasal secretory protein 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3260.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_034824.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 16820 |
Nom | Vomeronasal secretory protein 1 |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16010391
|
enQuireBio™
QP7718-ec-10ug |
10 μg | |||||||
16050391
|
enQuireBio™
QP7718-ec-50ug |
50 μg | |||||||
16000391
|
enQuireBio™
QP7718-ec-100ug |
100 μg |
940.00€
100µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16030391
|
enQuireBio™
QP7718-ec-200ug |
200 μg | |||||||
16040391
|
enQuireBio™
QP7718-ec-500ug |
500 μg | |||||||
16020391
|
enQuireBio™
QP7718-ec-1mg |
1 mg |
3260.00€
1mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Spécification
NP_034824.1 | |
Vomeronasal secretory protein 1 | |
Not determined. | |
Full Length | |
Mouse | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
16820 | |
Research Use Only | |
Lcn3 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
QDSSFLAFNN GNFSGKWFLK ALVSEDDIPI NKVSPMLILV LNNGDIELSI THMIYDQCLE VTTILEKTDV PGQYLAFEGK THLQVQLSSV KGHYMLYCDG EIEGMRFLMT QLIGRDPQEN LEALEEFKVF TQIKGLVAEN LVILEQMEKC EPESFYELPS RPSE | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |