Learn More
enQuireBio™ Recombinant Multi Species Buserelin Protein
Recombinant Protein
131.00€ - 1135.00€
Spécification
Nom | Multi Species Buserelin Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Multi Species |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15926508
|
enQuireBio™
QP11214-1MG |
1 mg |
131.00€
1mg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15946508
|
enQuireBio™
QP11214-5MG |
5 mg |
385.00€
5mg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15936508
|
enQuireBio™
QP11214-20MG |
20 mg |
1135.00€
20mg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
Multi Species Buserelin Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Multi Species | |
The Buserelin peptide was lyophilized with no additives. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Untagged | |
Greater than 98.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |