Learn More
enQuireBio™ Recombinant Multi Species PKACa2- RIa2 Protein
A cDNA sequence encoding the PKACa2- RIa2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 5365.00€
Spécification
Nom | Multi Species PKACa2- RIa2 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Activité biologique | Holoenzyme can be activated by adding the second messenger cAMP (Activation constant about 100nM) releasing two monomeric catalytic subunits. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Product Code | Brand | Quantité | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Quantité | Price | Quantity & Availability | |||||
15945278
|
enQuireBio™
QP10823-1UG |
1 μg |
131.00€
1µg |
Expédition estimée: 26-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15955278
|
enQuireBio™
QP10823-3UG |
3 μg |
203.00€
3µg |
Expédition estimée: 26-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15935278
|
enQuireBio™
QP10823-100UG |
100 μg |
5365.00€
100µg |
Expédition estimée: 26-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Specifications
Multi Species PKACa2- RIa2 Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
PKA holoenzyme type-I alpha is supplied in 50% glycerol. |
Research Use Only | |
Holoenzyme can be activated by adding the second messenger cAMP (Activation constant about 100nM) releasing two monomeric catalytic subunits. | |
Multi Species | |
Untagged | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |