Learn More
enQuireBio™ Recombinant Multi Species Vasopressin Protein
A cDNA sequence encoding the Vasopressin was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 600.00€
Spécification
Nom | Multi Species Vasopressin Protein |
---|---|
Type de produit | Recombinant Protein |
Marqueur de protéine | Untagged |
Espèces hôtes | E. coli |
Réactivité croisée | Multi Species |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15915139
|
enQuireBio™
QP13923-5MG |
5 mg |
137.00€
5mg |
Expédition estimée: 02-08-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
15905139
|
enQuireBio™
QP13923-25MG |
25 mg |
205.00€
25mg |
Expédition estimée: 02-08-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
15995129
|
enQuireBio™
QP13923-100MG |
100 mg |
600.00€
100mg |
Expédition estimée: 02-08-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
Spécification
Multi Species Vasopressin Protein | |
Untagged | |
Multi Species | |
Greater than 98.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. | |
AVP |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
C[Cys-Tyr-Phe-Gln-Asn-Cys]-Pro-Arg-Gly-NH2 | |
551 |