Learn More
enQuireBio™ Recombinant other Angiostatin K1-4 Protein
A cDNA sequence encoding the Angiostatin K1-4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 6960.00€
Spécification
Nom | Angiostatin K1-4 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Activité biologique | Human Angiostatin Kringles 1-4 significantly inhibits basic-FGF induced endothelial cell proliferation and migration at concentration ranging from 300nM-1.0 uM. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15934128
|
enQuireBio™
QP10521-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15914128
|
enQuireBio™
QP10521-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15924128
|
enQuireBio™
QP10521-1MG |
1 mg |
6960.00€
1mg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
Angiostatin K1-4 Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
Non-species Specific | |
Lyophilized from a (1 mg/ml) solution in containing 20mM Hepes buffer pH 8.2 and 20mM NaCl. |
Research Use Only | |
Human Angiostatin Kringles 1-4 significantly inhibits basic-FGF induced endothelial cell proliferation and migration at concentration ranging from 300nM-1.0 uM. | |
Other | |
Untagged | |
Greater than 98.0% as determined by SDS-PAGE. |