Learn More
enQuireBio™ Recombinant other Avidin Protein
A cDNA sequence encoding the Avidin was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
143.00€ - 1125.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 396260 |
---|---|
Nom | Avidin Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Symbole de gène(s) | AVD |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15954138
|
enQuireBio™
QP10525-5MG |
5 mg |
143.00€
5mg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15944138
|
enQuireBio™
QP10525-25MG |
25 mg |
445.00€
25mg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15934138
|
enQuireBio™
QP10525-100MG |
100 mg |
1125.00€
100mg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
396260 | |
Research Use Only | |
AVD | |
Recombinant Protein | |
Non-species Specific | |
MVHATSPLLL LLLLSLALVA PGLSARKCSL TGKWTNDLGS NMTIGAVNSR GEFTGTYITA VTATSNEIKE SPLHGTQNTI NKRTQPTFGF TVNWKFSEST TVFTGQCFID RNGKEVLKTM WLLRSSVNDI GDDWKATRVG INIFTRLRTQ KE |
Avidin Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
16 units/mg protein, 1 unit binds 1microg biotin. | |
Other | |
Untagged | |
Greater than 92.0%. |