Learn More
enQuireBio™ Recombinant other Batroxobin Protein
A cDNA sequence encoding the Batroxobin was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Nom | Batroxobin Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Activité biologique | Batroxobin’s biological activity was found to be of no less than 500KU/mg. (Klobusitzky Unit). One KU is defined as the amount of enzyme which coagulates standard human plasma incubated at 37C in vitro within 60 ± 20 seconds. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15974148
|
enQuireBio™
QP10529-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15954148
|
enQuireBio™
QP10529-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15964148
|
enQuireBio™
QP10529-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
Batroxobin Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
P. pastoris | |
VIGGDECDIN EHPFLAFMYY SPRYFCGMTL INQEWVLTAA HCNRRFMRIH LGKHAGSVAN YDEVVRYPKE KFICPNKKKN VITDKDIMLI RLDRPVKNSE HIAPLSLPSN PPSVGSVCRI MGWGAITTSE DTYPDVPHCA NINLFNNTVC REAYNGLPAK TLCAGVLQGG IDTCGGDSGG PLICNGQFQG ILSWGSDPCA EPRKPAFYTK VFDYLPWIQS IIAGNKTATC P | |
Greater than 97.0% as determined by(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Batroxobin’s biological activity was found to be of no less than 500KU/mg. (Klobusitzky Unit). One KU is defined as the amount of enzyme which coagulates standard human plasma incubated at 37C in vitro within 60 ± 20 seconds. | |
Other | |
Untagged | |
The Batroxobin protein was lyophilized from a concentrated (1 mg/ml) solution containing 20mM sodium acetate buffer, pH 7.4. |