Learn More
enQuireBio™ Recombinant other Chitinase Protein
A cDNA sequence encoding the Chitinase was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
252.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | Chitinase Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Other |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15937178
|
enQuireBio™
QP11409-20UG |
20 μg |
252.00€
20µg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15917178
|
enQuireBio™
QP11409-100UG |
100 μg |
520.00€
100µg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15927178
|
enQuireBio™
QP11409-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
Chitinase Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Other | |
His | |
Chitinase lyophilized from a 0.2microm filtered concentrated solution in PBS. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MRGSGSHHHH HHMYYGDWSI WGGQGNFYPK DIPADKLTHL NFAFMDFNSS GELIYCDKDA AIGHPLGNLG VTYGDVNGGI LNAFQVLKSE NPNLKIGVSL GGWSKSGDFS TIAATPSIRA KFVENVMKFI KYTNMDFVDI DWEYPGDYRE PDKTDNINDE GTPNASAGDK ENYILLLQDL KEALNKQGKE LGKVYELSVA LPAGVSKIEK GIDVDKLFNI VDFANIMTYD MAGAWSTTSG HQTALYTNPN APEEYKGLSV DESVKYYISQ GAEREKIVVG AAYYTRGWEQ VSDKGTDPNN PGLFGEAAVV NKDADLSPTP GALNEAPMKN GEGGRAGGVW GYNALDKLKS KYTGLKEYWD DSAKAPYLYN SETGAFFTYD NIRSIQEKAK YVKENNLGGI IGWMASQDAT TNSTKRDELT TATKESLFGK EDLPKYEIKY TENDITCTVT PVKQSWGSGG VLKMSITNNE KLDESGEVLS TVETSAKTVK NMKVYIKTDG IAITGSQYPA GPVTKEGDYY VIDFGKISDG KLMKAGITFT FDLNLDKAIE DTNNIISIEV SQRMYQTSPE FNRQTIWENT NS | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |