missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant other DDAVP Protein
A cDNA sequence encoding the DDAVP was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
203.00€ - 2270.00€
Spécification
Nom | DDAVP Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Other |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15947788
|
enQuireBio™
QP11607-5MG |
5 mg |
203.00€
5mg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15937788
|
enQuireBio™
QP11607-25MG |
25 mg |
775.00€
25mg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15927788
|
enQuireBio™
QP11607-100MG |
100 mg |
2270.00€
100mg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
DDAVP Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Other | |
Untagged | |
Greater than 98.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
The Desmopressin peptide was lyophilized with no additives. |