Learn More
enQuireBio™ Recombinant other DnaK ATPase-BD Protein
A cDNA sequence encoding the DnaK ATPase-BD was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 2710.00€
Spécification
Nom | DnaK ATPase-BD Protein |
---|---|
Type de produit | Recombinant Protein |
Marqueur de protéine | Untagged |
Espèces hôtes | E. coli |
Réactivité croisée | Other |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15908038
|
enQuireBio™
QP11684-10UG |
10 μg |
137.00€
10µg |
Expédition estimée: 02-08-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
15928038
|
enQuireBio™
QP11684-50UG |
50 μg |
205.00€
50µg |
Expédition estimée: 02-08-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
15918038
|
enQuireBio™
QP11684-1MG |
1 mg |
2710.00€
1mg |
Expédition estimée: 02-08-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
Spécification
DnaK ATPase-BD Protein | |
Untagged | |
Other | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGKIIGIDLG TTNSCVAIMD GTTPRVLENA EGDRTTPSII AYTQDGETLV GQPAKRQAVTNPQNTLFAIK RLIGRRFQDE EVQRDVSIMP FKIIAADNGD AWVEVKGQKM APPQISAEVLKKMKKTAEDY LGEPVTEAVI TVPAYFNDAQ RQATKDAGRI AGLEVKRIIN EPTAAALAYGLDKGTGNRTI AVYDLGGGTF DISIIEIDEV DGEKTFEVLA TNGDTHLGGE DFDSRLINYLVEEFKKDQGI DLRNDPLAMQ RLKEAAEKAK IELSSAQQTD VNLPYITADA TGPKHMNIKV TRAKLESLVE DLVNRSIEPL KVALQDAGLS VSDIDDVILV GGQTRMPMVQ KKVAEFFGKEPRKDVNPDEA VAIGAAVQGG VLTG |