missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant other Filamin Protein
A cDNA sequence encoding the Filamin was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 2030.00€
Spécification
Nom | Filamin Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Other |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15998678
|
enQuireBio™
QP11883-10UG |
10 μg |
131.00€
10µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15918688
|
enQuireBio™
QP11883-50UG |
50 μg |
203.00€
50µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15908688
|
enQuireBio™
QP11883-1MG |
1 mg |
2030.00€
1mg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
Filamin Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Other | |
Untagged | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Non-species Specific | |
The protein was lyophilized from a 1 mg/ml solution containing 20mM Tris / acetate buffer pH 7.6, 0.1mM EDTA, 2mM DTT, 9M urea and 20mM NaCl. |