Learn More
enQuireBio™ Recombinant other GroEL Protein
A cDNA sequence encoding the GroEL was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 2610.00€
Spécification
Nom | GroEL Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Other |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15939208
|
enQuireBio™
QP12051-10UG |
10 μg |
131.00€
10µg |
Expédition estimée: 26-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15959208
|
enQuireBio™
QP12051-50UG |
50 μg |
203.00€
50µg |
Expédition estimée: 26-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15949208
|
enQuireBio™
QP12051-1MG |
1 mg |
2610.00€
1mg |
Expédition estimée: 26-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
GroEL Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Other | |
Untagged | |
The groEL protein contains 25mM Tris buffer (pH 7.5), 100mM NaCl, 5mM DTT and 10% Glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MAAKDVKFGN DARVKMLRGV NVLADAVKVT LGPKGRNVVL DKSFGAPTIT KDGVSVAREIELEDKFENMG AQMVKEVASK ANDAAGDGTT TATVLAQAII TEGLKAVAAG MNPMDLKRGIDKAVTAAVEE LKALSVPCSD SKAIAQVGTI SANSDETVGK LIAEAMDKVG KEGVITVEDGTGLQDELDVV EGMQFDRGYL SPYFINKPET GAVELESPFI LLADKKISNI REMLPVLEAVAKAGKPLLII AEDVEGEALA TAVVNTIRGI VKVAAVKAPG FGDRRKAMLQ DIATLTGGTVISEEIGMELE KATLEDLGQA KRVVINKDTT TIIDGVGEEA AIQGRVAQIR QQIEEATSDYDREKLQERVA KLAGGVAVIK VGAATEVEMK EKKARVEDAL HATRAAVEEG VVAGGGVALIRVASKLADLR GQNEDQNVGI KVALRAMEAP LRQIVLNCGE EPSVVANTVK GGDGNYGYNAATEEYGNMID MGILDPTKVT RSALQYAASV AGLMITTECM VTDLPKNDAA DLGAAGGMGG MGGMGGMM | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |