Learn More
enQuireBio™ Recombinant other LLO PEST free Protein
A cDNA sequence encoding the LLO PEST free was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
240.00€ - 965.00€
Spécification
Nom | LLO PEST free Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Symbole de gène(s) | hlyA |
Activité biologique | 7x104 HU/mg. 2mM DTT could be use to reactivate the toxin. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15915128
|
enQuireBio™
QP10774-10UG |
10 μg |
240.00€
10µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15925128
|
enQuireBio™
QP10774-50UG |
50 μg |
580.00€
50µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15905128
|
enQuireBio™
QP10774-100UG |
100 μg |
965.00€
100µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
LLO PEST free Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
7x104 HU/mg. 2mM DTT could be use to reactivate the toxin. | |
Other | |
Untagged | |
The protein contains 50mM NaH2PO4, 1mM EDTA, 2.7mM KCl, 1mM DTT, 5% glycerol and 0.5M NaCl. |
Research Use Only | |
hlyA | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MKKIMLVFIT LILISLPIAQ QTEAKDASAF HKEDLISSMA PPTSPPASPK TPIEKKHADE IDKYIQGLDY NKNNVLVYHG DAVTNVPPRK GYKDGNEYIV VEKKKKSINQ NNADIQVVNA ISSLTYPGAL VKANSELVEN QPDVLPVKRD SLTLSIDLPG MTNQDNKIVV KNATKSNVNN AVNTLVERWN EKYAQAYPNV SAKIDYDDEM AYSESQLIAK FGTAFKAVNN SLNVNFGAIS EGKMQEEVIS FKQIYYNVNV NEPTRPSRFF GKAVTKEQLQ ALGVNAENPP AYISSVAYGR QVYLKLSTNS HSTKVKAAFD AAVSGKSVSG DVELTNIIKN SSFKAVIYGG SAKDEVQIID GNLGDLRDIL KKGATFNRET PGVPIAYTTN FLKDNELAVI KNNSEYIETT SKAYTDGKIN IDHSGGYVAQ FNISWDEINY DPEGNEIVQH KNWSENNKSK LAHFTSSIYL PGNARNINVY AKECTGLAWE WWRTVIDDRN LPLVKNRNIS IWGTTLYPKY SNSVDNPIE | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |