Learn More
enQuireBio™ Recombinant other MSRA Protein
A cDNA sequence encoding the MSRA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 1595.00€
Spécification
Nom | MSRA Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Other |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15911399
|
enQuireBio™
QP12742-1UG |
1 μg |
131.00€
1µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15931399
|
enQuireBio™
QP12742-5UG |
5 μg |
203.00€
5µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15921399
|
enQuireBio™
QP12742-50UG |
50 μg |
1595.00€
50µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
MSRA Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Other | |
His | |
MSRA protein solution (0.5 mg/ml) 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT, 10% glycerol and 0.1M NaCl. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MSLFDKKHLV SPADALPGRN TPMPVATLHA VNGHSMTNVP DGMEIAIFAM GCFWGVERLF WQLPGVYSTA AGYTGGYTPN PTYREVCSGD TGHAEAVRIV YDPSVISYEQ LLQVFWENHD PAQGMRQGND HGTQYRSAIY PLTPEQDAAA RASLERFQAA MLAADDDRHI TTEIANATPF YYAEDDHQQY LHKNPYGYCG IGGIGVCLPP EA | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |