Learn More
enQuireBio™ Recombinant other MutY Protein
A cDNA sequence encoding the MutY was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 1595.00€
Spécification
Nom | MutY Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Other |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15921449
|
enQuireBio™
QP12757-1UG |
1 μg |
131.00€
1µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15941449
|
enQuireBio™
QP12757-5UG |
5 μg |
203.00€
5µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15931449
|
enQuireBio™
QP12757-50UG |
50 μg |
1595.00€
50µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
MutY Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Other | |
His | |
The MutY solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.1M NaCl and 20% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMQASQFS AQVLDWYDKY GRKTLPWQID KTPYKVWLSE VMLQQTQVAT VIPYFERFMA RFPTVTDLAN APLDEVLHLW TGLGYYARAR NLHKAAQQVA TLHGGKFPET FEEVAALPGV GRSTAGAILS LSLGKHFPIL DGNVKRVLAR CYAVSGWPGK KEVENKLWSL SEQVTPAVGV ERFNQAMMDL GAMICTRSKP KCSLCPLQNG CIAAANNSWA LYPGKKPKQT LPERTGYFLL LQHEDEVLLA QRPPSGLWGG LYCFPQFADE ESLRQWLAQR QIAADNLTQL TAFRHTFSHF HLDIVPMWLP VSSFTGCMDE GNALWYNLAQ PPSVGLAAPV ERLLQQLRTG APV | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |