Learn More
enQuireBio™ Recombinant other NEFM Protein
A cDNA sequence encoding the NEFM was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 5220.00€
Spécification
Nom | NEFM Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Other |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15951669
|
enQuireBio™
QP12825-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15931669
|
enQuireBio™
QP12825-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15941669
|
enQuireBio™
QP12825-1MG |
1 mg |
5220.00€
1mg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
NEFM Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Other | |
Untagged | |
The protein was lyophilized from a 1 mg/ml solution containing 10mM sodium phosphate, pH 7.5, 2mM DTT, 6M urea and 1mM EDTA. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Non-species Specific | |
MSYTLDSLGN PSAYRRVTET RSSFSRISGS PSSGFRSQSW SRGSPSTVSS SYKRSALAPR LTYSSAMLSS AESSLDFSQS SSLLDGGSGP GGDYKLSRSN EKEQIQGLND RFAGYIEKVH YLEQQNKEIE AEIQALRQKQ ASHAQLGDAY DQEIRELRAT LEMVNHEKAQ VQLDSDHLEE DIHRLKERFE EEARLRDDTE AAIRALRKDI EESSLVKVEL DKKVQSLQDE VAFLRSNHEE EVADLLAQIQ ASHITVERKD YLKTDISTAL KEIRSQLESH SDQNMHQAEE WFKCRYAKLT EAAEQNKEAI RSAKEEIAEY RRQLQSKSIE LESVRGTKES LERQLSDIEE RHNHDLSSYQ DTIQQLENEL RGTKWEMARH LREYQDLLNV KMALDIEIAA YRKLLEGEET RFSTFAGSIT GPLYTHRQPS IAISSKIQKT KVEAPKLKVQ HKFVEEIIEE TKVEDEKSEM EEALTAITEE LAVSVKEEVK EEEAEEKEEK EEAEEEVVAA KKSPVKATAP ELKEEEGEKE EEEGQEEEEE EEEAAKSDQA EEGGSEKEGS SEKEEGEQEE EGETEAEGEG EEAAAEAKEE KKMEEKAEEV APKEELAAEA KVEKPEKAKS PVAKSPTTKS PTAKSPEAKS PEAKSPTAKS PTAKSPVAKS PTAKSPEAKS PEAKSPTAKS PTAKSPAAKS PAPKSPVEEV KPKAEAGAEK GEQKEKVEEE KKEAKESPKE EKAEKKEEKP KDVPEKKKAE SPVKAESPVK EEVPAKPVKV SPEKEAKEEE KPQEKEKEKE KVEEVGGKEE GGLKESRKED IAINGEVEGK EEEQETKEKG SGGEEEKGVV TNGLDVSPGD EKKGGDKSEE KVVVTKMVEK ITSEGGDGAT KYITKSVTVT QKVEEHEETF EEKLVSTKKV | |
Greater than 98.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |