Learn More
enQuireBio™ Recombinant other Protein-A/G/L-Cys Protein
A cDNA sequence encoding the Protein-A/G/L-Cys was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
143.00€ - 1885.00€
Spécification
Nom | Protein-A/G/L-Cys Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Other |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15922709
|
enQuireBio™
QP13166-1MG |
1 mg |
143.00€
1mg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15912709
|
enQuireBio™
QP13166-10MG |
10 mg |
385.00€
10mg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15902709
|
enQuireBio™
QP13166-100MG |
100 mg |
1885.00€
100mg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
Protein-A/G/L-Cys Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Other | |
Untagged | |
Protein- A/G/L was lyophilized without any additives. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
NAAQHDEAQQ NAFYQVLNMP NLNADQRNGF IQSLKDDPSQ SANVLGEAQK LNDSQAPKAD AQQNNFNKDQ QSAFYEILNM PNLNEAQRNG FIQSLKDDPS QSTNVLGEAK KLNESQAPKA DNNFNKEQQN AFYEILNMPN LNEEQRNGFI QSLKDDPSQS ANLLSEAKKL NESQAPKADN KFNKEQQNAF YEILHLPNLN EEQRNGFIQS LKDDPSQSAN LLAEAKKLND AQAPKADNKF NKEQQNAFYE ILHLPNLTEE QRNGFIQSLK DDPSVSKEIL AEAKKLNDAQ APKEEDSLEG SGSGTYKLIL NGKTLKGETT TEAVDAATAE KVFKQYANDN GVDGEWTYDD ATKTFTVTEK PEVIDASELT PAVTTYKLVI NGKTLKGETT TKAVDAETAE KAFKQYANDN GVDGVWTYDD ATKTFTVTEE PRARPGSGSG KEETPETPET DSEEEVTIKA NLIFANGSTQ TAEFKGTFEK ATSEAYAYAD TLKKDNGEYT VDVADKGYTL NIKFAGKEKT PEEPKEEVTI KANLIYADGK TQTAEFKGTF EEATAEAYRY ADALKKDNGE YTVDVADKGY TLNIKFAGKE KTPEEPKEEV TIKANLIYAD GKTQTAEFKG TFEEATAEAY RYADLLAKEN GKYTVDVADK GYTLNIKFAG KEKTPEEPKE EVTIKANLIY ADGKTQTAEF KGTFAEATAE AYRYADLLAK ENGKYTADLE DGGYTINIRF AGKKVDEKPE EKEQVTIKEN IYFEDGTVQT ATFKGTFAEA TAEAYRYADL LSKEHGKYTA DLEDGGYTIN IRFAGC | |
Greater than 95.0% as determined by: (a) Analysis by SEC-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |