Learn More
enQuireBio™ Recombinant other Protein-G His Protein
A cDNA sequence encoding the Protein-G His was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 2175.00€
Spécification
Nom | Protein-G His Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Other |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15952709
|
enQuireBio™
QP13167-1MG |
1 mg |
131.00€
1mg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15942709
|
enQuireBio™
QP13167-10MG |
10 mg |
373.00€
10mg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15932709
|
enQuireBio™
QP13167-100MG |
100 mg |
2175.00€
100mg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Specifications
Protein-G His Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Other | |
His | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE and HPLC analyses. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
Lyophilized with no additives. |