Learn More
enQuireBio™ Recombinant other RNASEH2A Protein
A cDNA sequence encoding the RNASEH2A was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 5220.00€
Spécification
Nom | RNASEH2A Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Other |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15963219
|
enQuireBio™
QP13326-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15953219
|
enQuireBio™
QP13326-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15943219
|
enQuireBio™
QP13326-1MG |
1 mg |
5220.00€
1mg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
RNASEH2A Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Other | |
His | |
The RNASEH2A solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMDLSELE RDNTGRCRLS SPVPAVCRKE PCVLGVDEAG RGPVLGPMVY AICYCPLPRL ADLEALKVAD SKTLLESERE RLFAKMEDTD FVGWALDVLS PNLISTSMLG RVKYNLNSLS HDTATGLIQY ALDQGVNVTQ VFVDTVGMPE TYQARLQQSF PGIEVTVKAK ADALYPVVSA ASICAKVARD QAVKKWQFVE KLQDLDTDYG SGYPNDPKTK AWLKEHVEPV FGFPQFVRFS WRTAQTILEK EAEDVIWEDS ASENQEGLRK ITSYFLNEGS QARPRSSHRY FLERGLESAT SL | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |