Learn More
enQuireBio™ Recombinant other SSBP1 Protein
A cDNA sequence encoding the SSBP1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | SSBP1 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Other |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15974079
|
enQuireBio™
QP13592-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15964079
|
enQuireBio™
QP13592-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15954079
|
enQuireBio™
QP13592-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
SSBP1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Other | |
Untagged | |
SSBP1 is a 0.2microm filtered concentrated solution which contains 20mM Tris, pH 7.4, 200mM NaCl, 1mM EDTA, 0.5mM DTT, and 50% Glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MEEKVGNLKP NMESVNVTVR VLEASEARQI QTKNGVRTIS EAIVGDETGR VKLTLWGKHA GSIKEGQVVK IENAWTTAFK GQVQLNAGSK TKIAEASEDG FPESSQIPEN TPTAPQQMRG GGRGFRGGGR RYGRRGGRRQ ENEEGEEE | |
Greater than 95.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |