Learn More
enQuireBio™ Recombinant other TBEV gE Protein
A cDNA sequence encoding the TBEV gE was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
228.00€ - 1450.00€
Spécification
Nom | TBEV gE Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Other |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15924419
|
enQuireBio™
QP13698-100UG |
100 μg |
228.00€
100µg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15944419
|
enQuireBio™
QP13698-500UG |
500 μg |
870.00€
500µg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15934419
|
enQuireBio™
QP13698-1MG |
1 mg |
1450.00€
1mg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
TBEV gE Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Other | |
Untagged | |
Protein is >90% pure as determined by SDS- PAGE. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
20mM Tris-MES pH 6.5, 8M urea, 200mM NaCl and 0.05% Tween-20. |