Learn More
enQuireBio™ Recombinant other Y. Enterocolitica (O:9) YopN Protein
A cDNA sequence encoding the Y. Enterocolitica (O:9) YopN was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
905.00€ - 6010.00€
Spécification
Nom Y. Enterocolitica (O:9) YopN Protein
Type de produit Recombinant Protein
Marqueur de protéine His
Espèces hôtes E. coli
Réactivité croisée Other
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15995299
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13979-50UG
50 μg
905.00€
50µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 19-09-2022
pour voir le stock disponible 
15975299
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13979-100UG
100 μg
1360.00€
100µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 19-09-2022
pour voir le stock disponible 
15985299
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13979-1MG
1 mg
6010.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 19-09-2022
Spécification
Y. Enterocolitica (O:9) YopN Protein
His
Other
Recombinant Protein
E. coli
Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE.