Learn More
enQuireBio™ Recombinant Ovine IFN tau Protein
A cDNA sequence encoding the IFN tau was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 5920.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 100144750 |
---|---|
Nom | IFN tau Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Symbole de gène(s) | IFNT1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15974618
|
enQuireBio™
QP10676-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15954618
|
enQuireBio™
QP10676-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15964618
|
enQuireBio™
QP10676-1MG |
1 mg |
5920.00€
1mg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
100144750 | |
Research Use Only | |
IFNT1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MAFVLSLLMA LVLVSYGPGG SLGCYLSRKL MLDARENLKL LDRMNRLSPH SCLQDRKDFG LPQEMVEGDQ LQKDQAFPVL YEMLQQSFNL FYTEHSSAAW DTTLLEQLCT GLQQQLDHLD TCRGQVMGEE DSELGNMDPI VTVKKYFQGI YDYLQEKGYS DCAWEIVRVE MMRALTVSTT LQKRLTKMGG DLNSP | |
Greater than 95.0% as determined by both:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |
IFN tau Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
The specific activity as determined in a viral resistance assay using bovine kidney MDBK cells was found to be 10,000,000IU/mg. | |
Ovine | |
Untagged | |
Lyophilized from (1 mg/ml) solution containing PBS pH 7.4. |