Learn More
enQuireBio™ Recombinant P. aeruginosa Beta-lactamase OXA-10 Protein
A DNA sequence encoding the Pseudomonas aeruginosa Beta-lactamase OXA-10, was expressed in the hosts and tags indicated.
421.00€ - 3590.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | WP_000846390.1 |
---|---|
Nom | P. aeruginosa Beta-lactamase OXA-10 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Symbole de gène(s) | bla |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16007270
|
enQuireBio™
QP7059-10UG |
10 μg |
421.00€
10µg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16047270
|
enQuireBio™
QP7059-50UG |
50 μg |
605.00€
50µg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16097260
|
enQuireBio™
QP7059-100UG |
100 μg |
1025.00€
100µg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16027270
|
enQuireBio™
QP7059-200UG |
200 μg |
1690.00€
200µg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16037270
|
enQuireBio™
QP7059-500UG |
500 μg |
2260.00€
500µg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16017270
|
enQuireBio™
QP7059-1MG |
1 mg |
3590.00€
1mg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
WP_000846390.1 | |
Research Use Only | |
bla | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
SITENTSWNK EFSAEAVNGV FVLCKSSSKS CATNDLARAS KEYLPASTFK IPNAIIGLET GVIKNEHQVF KWDGKPRAMK QWERDLTLRG AIQVSAVPVF QQIAREVGEV RMQKYLKKFS YGNQNISGGI DKFWLEGQLR ISAVNQVEFL ESLYLNKLSA SKENQLIVKE ALVTEAAPEY LVHSKTGFSG VGTESNPGVA WWVGWVEKET EVYFFAFNMD IDNESKLPLR KSIPTKIMES EGIIGG | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
P. aeruginosa Beta-lactamase OXA-10 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
P. aeruginosa | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |