Learn More
enQuireBio™ Recombinant Pig C5a / Complement 5a Protein
A DNA sequence encoding the Sus scrofa (Pig) C5a / Complement 5a, was expressed in the hosts and tags indicated.
433.00€ - 3175.00€
Spécification
Nom | C5a / Complement 5a Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Symbole de gène(s) | C5 |
Longueur des protéines | Full Length |
Produktcode | Marke | Quantité | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Quantité | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16047471
|
enQuireBio™
QP9020-YE-10UG |
10 μg |
433.00€
10µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16037471
|
enQuireBio™
QP9020-YE-100UG |
100 μg |
1050.00€
100µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16077471
|
enQuireBio™
QP9020-YE-500UG |
500 μg |
2535.00€
500µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16067471
|
enQuireBio™
QP9020-YE-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16087471
|
enQuireBio™
QP9020-YE-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16057471
|
enQuireBio™
QP9020-YE-1MG |
1 mg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spezifikation
C5a / Complement 5a Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Pig | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Research Use Only | |
C5 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
MLQKKIEEEA AKYKYAMLKK CCYDGAYRND DETCEERAAR IKIGPKCVKA FKDCCYIANQ VRAEQSHKNI QLGR | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |