Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Plant Corylus avellana 1.0401 Strep (N-Term) Protein
Code produit. 18398482 Tous les produits Bio Techne Produits
Click to view available options
Quantité:
0,1 mg
Conditionnement:
0.10mg
Code produit. 18398482
Marque: Novus Biologicals™ NBP306719
Recombinant Protein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) ELISA, Flow Cytometry, SDS-PAGE
Formule Lyophilized from a 0.22 um filtered solution in Tris buffer (100 mM Tris, 150 mM NaCl, pH 8)
Poids moléculaire M.W. Theoretical: 19.1 kDa
Quantité 0,1 mg
Conditions de stockage Store at -20 to -70C. Avoid freeze-thaw cycles.
Alias de gène rCor a 1
Reconstitution Reconstitute with sterile deionized water with or without azide.
Pureté ou qualité >95%, by HPLC
Protéine Corylus avellana 1.0401