Learn More
enQuireBio™ Recombinant Porcine GH Protein
A cDNA sequence encoding the GH was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 381.00€
Spécification
Nom | GH Protein |
---|---|
Type de produit | Recombinant Protein |
Marqueur de protéine | Untagged |
Espèces hôtes | E. coli |
Réactivité croisée | Porcine |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15994478
|
enQuireBio™
QP10637-100UG |
100 μg |
137.00€
100µg |
Expédition estimée: 22-09-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
15914488
|
enQuireBio™
QP10637-500UG |
500 μg |
205.00€
500µg |
Expédition estimée: 22-09-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
15904488
|
enQuireBio™
QP10637-1MG |
1 mg |
381.00€
1mg |
Expédition estimée: 22-09-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
Spécification
GH Protein | |
Untagged | |
Porcine | |
Greater than 98.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MAAGPRTSAL LAFALLCLPW TREVGAFPAM PLSSLFANAV LRAQHLHQLA ADTYKEFERA YIPEGQRYSI QNAQAAFCFS ETIPAPTGKD EAQQRSDVEL LRFSLLLIQS WLGPVQFLSR VFTNSLVFGT SDRVYEKLKD LEEGIQALMR ELEDGSPRAG QILKQTYDKF DTNLRSDDAL LKNYGLLSCF KKDLHKAETY LRVMKCRRFV ESSCAF |