missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Porcine IL 1 beta Protein
A cDNA sequence encoding the IL 1 beta was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 6790.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 397122 |
---|---|
Nom | IL 1 beta Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Symbole de gène(s) | IL1B |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15924658
|
enQuireBio™
QP10687-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15904658
|
enQuireBio™
QP10687-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15914658
|
enQuireBio™
QP10687-1MG |
1 mg |
6790.00€
1mg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
397122 | |
Research Use Only | |
IL1B | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
ANVQSMECKL QDKDHKSLVL AGPHMLKALH LLTGDLKREV VFCMSFVQGD DSNNKIPVTL GIKGKNLYLS CVMKDNTPTL QLEDIDPKRY PKRDMEKRFV FYKTEIKNRV EFESALYPNW YISTSQAEQK PVFLGNSKGR QDITDFTMEV LSP | |
Greater than 95.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |
IL 1 beta Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
The ED50 as determined by a cell proliferation assay using murine D10S cells is less than 5.0 ng/ml, corresponding to a specific activity of > 2.0 M 105 IU/mg. | |
Porcine | |
Untagged | |
The IL 1 beta was lyophilized from a 0.2microm filtered concentrated solution in PBS pH 7.4, containing 3 % trehalose. |