Learn More
enQuireBio™ Recombinant Porcine IL 1RA Protein
A cDNA sequence encoding the IL 1RA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | IL 1RA Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Activité biologique | The ED50 as determined by inhibiting IL-1a-dependent proliferation of murine D10S cells is less than 50 ng/ml, corresponding to a specific activity of > 2.0 M 104 IU/mg in the presence of 75 pg/ml rPoIL-1a. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15954688
|
enQuireBio™
QP10698-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15944688
|
enQuireBio™
QP10698-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15934688
|
enQuireBio™
QP10698-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
IL 1RA Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
HPLGKRPCRM QAFRIWDVNQ KTFYLRNNQL VAGYLQGPNT KLEEKIDVVP VEPHFVFLGI HGGKLCLSCV KSGDEMKLQL DAVNITDLRK NSEQDKRFTF IRSDSGPTTS FESAACPGWF LCTALEADQP VGLTNTPKAA VKVTKFYFQQ DQ | |
Greater than 97.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
The ED50 as determined by inhibiting IL-1a-dependent proliferation of murine D10S cells is less than 50 ng/ml, corresponding to a specific activity of > 2.0 M 104 IU/mg in the presence of 75 pg/ml rPoIL-1a. | |
Porcine | |
Untagged | |
The IL 1RA was lyophilized from a 0.2microm filtered concentrated solution in 1M PBS, pH 7.4, containing 1mM DTT. |