Learn More
enQuireBio™ Recombinant Porcine TNF a Protein
A cDNA sequence encoding the TNF a was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 397086 |
---|---|
Nom | TNF a Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Symbole de gène(s) | TNF |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15915468
|
enQuireBio™
QP10884-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15905468
|
enQuireBio™
QP10884-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15995458
|
enQuireBio™
QP10884-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
397086 | |
Research Use Only | |
TNF | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MSTESMIRDV ELAEEALAKK AGGPQGSRRC LCLSLFSFLL VAGATTLFCL LHFEVIGPQK EEFPAGPLSI NPLAQGLRSS SQTSDKPVAH VVANVKAEGQ LQWQSGYANA LLANGVKLKD NQLVVPTDGL YLIYSQVLFR GQGCPSTNVF LTHTISRIAV SYQTKVNLLS AIKSPCQRET PEGAEAKPWY EPIYLGGVFQ LEKDDRLSAE INLPDYLDFA ESGQVYFGII AL | |
Greater than 95.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |
TNF a Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
The ED50 as determined by the cytotoxicity of porcine PK15 cells was found to be 0.001-0.015 ng/ml. | |
Porcine | |
Untagged | |
The protein was lyophilized with no additives. |