Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rabbit ALDOB / Aldolase B Protein
A DNA sequence encoding the Oryctolagus cuniculus (Rabbit) ALDOB / Aldolase B, was expressed in the hosts and tags indicated.
352.00€ - 3900.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_001164585.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 100328925 |
Nom | ALDOB / Aldolase B Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15946699
|
enQuireBio™
QP5646-YE-100UG |
100 μg |
1050.00€
100µg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15966699
|
enQuireBio™
QP5646-YE-1MG |
1 mg |
3900.00€
1mg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15956699
|
enQuireBio™
QP5646-YE-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15976699
|
enQuireBio™
QP5646-YE-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15986699
|
enQuireBio™
QP5646-YE-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15996699
|
enQuireBio™
QP5646-YE-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_001164585.1 | |
ALDOB / Aldolase B Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Rabbit | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
100328925 | |
Research Use Only | |
ALDOB | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
AHRFPALTPE QKKELSDIAQ RIVANGKGIL AADESVGTMG NRLQRIKVEN TEENRRQFRE ILFTVDNSIN QSIGGVILFH ETLYQKDSQG KLFRNILKEK GIVVGIKLDQ GGAPLAGTNK ETTIQGLDGL SERCAQYKKD GVDFGKWRAV LRIADQCPSS LAIQENANTL ARYASICQQN GLVPIVEPEV IPDGDHDLEH CQYVTEKVLA AVYKALNDHH VYLEGTLLKP NMVTAGHACT KKYTPEQVAM ATVTALHRTV PAAVPGICFL SGGMSEEDAT LNLNAINLCP LPKPWKLSFS YGRALQASAL AAWGGKAENK KATQEAFMKR AVVNCQAAKG QYVHTGSSGA ASTQSLFTAS YTY | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |