Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rabbit TNF a Protein
A cDNA sequence encoding the TNF a was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 100009088 |
---|---|
Nom | TNF a Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Symbole de gène(s) | TNF |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15955458
|
enQuireBio™
QP10882-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15945458
|
enQuireBio™
QP10882-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15935458
|
enQuireBio™
QP10882-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
100009088 | |
Research Use Only | |
TNF | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MSTESMIRDV ELAEGPLPKK AGGPQGSKRC LCLSLFSFLL VAGATTLFCL LHFRVIGPQE EEQSPNNLHL VNPVAQMVTL RSASRALSDK PLAHVVANPQ VEGQLQWLSQ RANALLANGM KLTDNQLVVP ADGLYLIYSQ VLFSGQGCRS YVLLTHTVSR FAVSYPNKVN LLSAIKSPCH RETPEEAEPM AWYEPIYLGG VFQLEKGDRL STEVNQPEYL DLAESGQVYF GIIAL | |
Greater than 95% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |
TNF a Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
The ED50 as determined by the cytolysis of murine L929 cells in the presence of Actinomycin D is less than 0.03ng/ml, corresponding to a Specific Activity of 30,000,000 IU/mg. | |
Rabbit | |
Untagged | |
TNF-alpha Rabbit was lyophilized after extensive dialysis against 20mM PBS, pH 7.4, 300mM NaCl. |