Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Amphoterin-induced protein 1
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Amphoterin-induced protein 3, was expressed in the hosts and tags indicated.
545.00€ - 1535.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_835280.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 316003 |
Nom | Amphoterin-induced protein 1 |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15952888
|
enQuireBio™
QP10134-MA-20UG |
20 μg |
545.00€
20µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15962888
|
enQuireBio™
QP10134-MA-50UG |
50 μg |
1085.00€
50µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15942888
|
enQuireBio™
QP10134-MA-100UG |
100 μg |
1535.00€
100µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
NP_835280.1 | |
Amphoterin-induced protein 1 | |
Not determined. | |
Full Length | |
Rat | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
316003 | |
Research Use Only | |
Amigo3 | |
Recombinant Protein | |
Mammal | |
TSDLEGVLPP DPHNCPNKCV CAADVLSCAG RGLQDLPAAL PATAAELDLS HNALKRLHPG WLAPLSRLRA LYLGYNKLDV LGRGVFTNAS GLRILDLSSN LLRRLRTYDL DGLEELEKLL LFNNRLMHLD LDAFQGLSML SHLYLSCNEL SSFSFNHLHG LGLTRLRTLD LSSNWLGHVS VPELAALPTF LKNRLYLHNN PLPCDCSLYH LLRRWHQRGL SALHDFEREY TCLAFKVAES RVRFFEHSRV FKNCSVAAAP GLELPEEELH THVGQSLRLF CNTTVPAARV AWVSPKNELL VAPGSQDGSI AVLADGSLAI GRVQEQHAGL FVCLASGPRL HHNQTLEYNV SVHKPRPEPE AFNT | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |