Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat CCL2 / MCP-1 / MCP1 Protein Code produit.: 15956289
enQuireBio™ Recombinant Rat CCL2 / MCP-1 / MCP1 Protein
Code produit. 15956289
500 μg, 500µg
Code nomenclature Nacres: NA.28
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
2 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
2µg
500µg
Code produit. 15956289
Marque: enQuireBio™ QP5509500ug
Recombinant Protein
Spécification
Numéro d’adhésion NP_113718.1
Identification génétique (Entrez) 24770
Nom CCL2 / MCP-1 / MCP1 Protein
Quantité 500 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Symbole de gène(s) CCL2
Activité biologique Rat CCL2 / MCP-1 / MCP1 induces THP-1 chemotaxis (significanty different from control at Rat CCL2 / MCP-1 / MCP1 concentrations greater than 10 ng/ml).
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Rat
Espèces E. coli
Marqueur de protéine Untagged
Séquence QPDAVNAPLT CCYSFTGKMI PMSRLENYKR ITSSRCPKEA VVFVTKLKRE ICADPNKEWV QKYIRKLDQN QVRSETTVFY KIASTLRTSA PLNVNLTHKS EANASTLFST TTSSTSVEVT SMTEN
Tampon Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA
Pureté ou qualité Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
Nom du produit
enQuireBio™ Recombinant Rat CCL2 / MCP-1 / MCP1 Protein >