Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat CNTF Protein
A cDNA sequence encoding the CNTF was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4060.00€
Spécification
Nom | CNTF Protein |
---|---|
Type de produit | Recombinant Protein |
Marqueur de protéine | Untagged |
Espèces hôtes | E. coli |
Réactivité croisée | Rat |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15934248
|
enQuireBio™
QP10559-5UG |
5 μg |
137.00€
5µg |
Expédition estimée: 04-08-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
15924248
|
enQuireBio™
QP10559-25UG |
25 μg |
205.00€
25µg |
Expédition estimée: 04-08-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
15914248
|
enQuireBio™
QP10559-1MG |
1 mg |
4060.00€
1mg |
Expédition estimée: 04-08-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
Spécification
CNTF Protein | |
Untagged | |
Rat | |
Greater than 99.0% as determined by:(a) Analysis by Gel Filtration. (b) Analysis by SDS-PAGE. |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
AFAEQTPLTL HRRDLSSRSIWLARKIRSDLTALMESYVKHQGLNKNINLDSVDGVPVASTDRWSEMTEAERLQENLQAYRTFQGMLTKLLEDQRVHFTPTEGDFHQAIHTLMLQVSAFAYQLEELMVLLEQKIPENEADGMPATVGDGGLFEKKLWGLKVLQELSQWTVRSIHDLRVISSHQMGISALESHYGAKDKQM |