Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat FGF 21 Protein
A cDNA sequence encoding the FGF 21 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | FGF 21 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Activité biologique | The ED50 determined by a cell proliferation assay using murine NIH/3T3 cells is less than 700 ng/ml, corresponding to a specific activity of > 1.4 M 1000 IU/mg in the presence of 5microg/ml of rMuKlotho-beta. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15934378
|
enQuireBio™
QP10600-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15924378
|
enQuireBio™
QP10600-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15914378
|
enQuireBio™
QP10600-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
FGF 21 Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
AYPISDSSPL LQFGGQVRQR YLYTDDDQDT EAHLEIREDG TVVGTAHRSP ESLLELKALK PGVIQILGVK ASRFLCQQPD GTLYGSPHFD PEACSFRELL LKDGYNVYQS EAHGLPLRLP QKDSQDPATR GPVRFLPMPG LPHEPQEQPG VLPPEPPDVG SSDPLSMVEP LQGRSPSYAS | |
Greater than 95.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
The ED50 determined by a cell proliferation assay using murine NIH/3T3 cells is less than 700 ng/ml, corresponding to a specific activity of > 1.4 M 1000 IU/mg in the presence of 5microg/ml of rMuKlotho-beta. | |
Rat | |
Untagged | |
Lyophilized from a 0.2microm filtered concentrated solution in 1M PBS, pH 7.4. |