Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat FGF9 Protein
Recombinant Protein
107.00€ - 5365.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_037084.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 25444 |
Nom | FGF9 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15946309
|
enQuireBio™
QP5514-2UG |
2 μg |
107.00€
2µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15926309
|
enQuireBio™
QP5514-10UG |
10 μg |
252.00€
10µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15916309
|
enQuireBio™
QP5514-100UG |
100 μg |
700.00€
100µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15956309
|
enQuireBio™
QP5514-500UG |
500 μg |
3285.00€
500µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15936309
|
enQuireBio™
QP5514-1MG |
1 mg |
5365.00€
1mg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
NP_037084.1 | |
FGF9 Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Rat FGF9 induces THP-1 chemotaxis (significanty different from control at Rat FGF9 concentrations greater than 5 ng/ml). | |
Rat | |
Untagged | |
10 mM sodium phosphate, 75 mM ammonium sulfate, pH 7.5 |
25444 | |
Research Use Only | |
FGF9 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MPLGEVGSYF GVQDAVPFGN VPVLPVDSPV LLSDHLGQSE AGGLPRGPAV TDLDHLKGIL RRRQLYCRTG FHLEIFPNGT IQGTRKDHSR FGILEFISIA VGLVSIRGVD SGLYLGMNEK GELYGSEKLT QECVFREQFE ENWYNTYSSN LYKHVDTGRR YYVALNKDGT PREGTRTKRH QKFTHFLPRP VDPDKVPELY KDILSQS | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |