Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat GDNF Protein
Recombinant Protein
107.00€ - 7105.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_062012.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 25453 |
Nom | GDNF Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15986269
|
enQuireBio™
QP5503-2UG |
2 μg |
107.00€
2µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15966269
|
enQuireBio™
QP5503-10UG |
10 μg |
252.00€
10µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15956269
|
enQuireBio™
QP5503-100UG |
100 μg |
940.00€
100µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15996269
|
enQuireBio™
QP5503-500UG |
500 μg |
4325.00€
500µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15976269
|
enQuireBio™
QP5503-1MG |
1 mg |
7105.00€
1mg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
NP_062012.1 | |
GDNF Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Rat GDNF induces C6 cell proliferation (typical ED50 is ?0.1 ug/ml). | |
Rat | |
Untagged | |
10 mM sodium phosphate, pH 7.5 |
25453 | |
Research Use Only | |
GDNF | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MSPDKQAAAL PRRERNRQAA AASPENSRGK GRRGQRGKNR GCVLTAIHLN VTDLGLGYET KEELIFRYCS GSCEAAETMY DKILKNLSRS RRLTSDKVGQ ACCRPVAFDD DLSFLDDSLV YHILRKHSAK RCGCI | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |