Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat GFRA1 Protein
A cDNA sequence encoding the GFRA1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 1740.00€
Spécification
Nom | GFRA1 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Rat |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15908928
|
enQuireBio™
QP11958-1UG |
1 μg |
131.00€
1µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15928928
|
enQuireBio™
QP11958-5UG |
5 μg |
203.00€
5µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15918928
|
enQuireBio™
QP11958-50UG |
50 μg |
1740.00€
50µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
GFRA1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Rat | |
His | |
GFRA1 protein solution (0.25 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
DRLDCVKASD QCLKEQSCST KYRTLRQCVA GKETNFSLTS GLEAKDECRS AMEALKQKSL YNCRCKRGMK KEKNCLRIYW SMYQSLQGND LLEDSPYEPV NSRLSDIFRA VPFISDVFQQ VEHISKGNNC LDAAKACNLD DTCKKYRSAY ITPCTTSMSN EVCNRRKCHK ALRQFFDKVP AKHSYGMLFC SCRDIACTER RRQTIVPVCS YEERERPNCL SLQDSCKTNY ICRSRLADFF TNCQPESRSV SNCLKENYAD CLLAYSGLIG TVMTPNYVDS SSLSVAPWCD CSNSGNDLED CLKFLNFFKD NTCLKNAIQA FGNGSDVTMW QPAPPVQTTT ATTTTAFRVK NKPLGPAGSE NEIPTHVLPP CANLQAQKLK SNVSGSTHLC LSDSDFGKDG LAGASSLEPK SCDKTHTCPP CPAPELLGGP SVFLFPPKPK DTLMISRTPE VTCVVVDVSH EDPEVKFNWY VDGVEVHNAK TKPREEQYNS TYRVVSVLTV LHQDWLNGKE YKCKVSNKAL PAPIEKTISK AKGQPREPQV YTLPPSRDEL TKNQVSLTCL VKGFYPSDIA VEWESNGQPE NNYKTTPPVL DSDGSFFLYS KLTVDKSRWQ QGNVFSCSVM HEALHNHYTQ KSLSLSPGKH HHHHH | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |