Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Guanidinoacetate N-methyltransferase Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Guanidinoacetate N-methyltransferase, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3260.00€
Spécification
Nom | Guanidinoacetate N-methyltransferase Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Symbole de gène(s) | Gamt |
Longueur des protéines | Full Length |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15929749
|
enQuireBio™
QP6068-EC-100UG |
100 μg |
735.00€
100µg |
Expédition estimée: 28-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15949749
|
enQuireBio™
QP6068-EC-1MG |
1 mg |
3260.00€
1mg |
Expédition estimée: 28-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15939749
|
enQuireBio™
QP6068-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15959749
|
enQuireBio™
QP6068-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15969749
|
enQuireBio™
QP6068-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15979749
|
enQuireBio™
QP6068-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
Guanidinoacetate N-methyltransferase Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Rat | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Research Use Only | |
Gamt | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MSSSAASPLF APGEDCGPAW RAAPAAYDTS DTHLQILGKP VMERWETPYM HSLAAAAASR GGRVLEVGFG MAIAASRVQQ APIKEHWIIE CNDGVFQRLQ NWALKQPHKV VPLKGLWEEE APTLPDGHFD GILYDTYPLS EETWHTHQFN FIKTHAFRLL KPGGILTYCN LTSWGELMKS KYTDITAMFE ETQVPALLEA GFQRENICTE VMALVPPADC RYYAFPQMIT PLVTKH | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |