Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat IFNG / Interferon Gamma Protein
Recombinant Protein
107.00€ - 1595.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_620235.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 25712 |
Nom | IFNG / Interferon Gamma Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15906259
|
enQuireBio™
QP5496-20UG |
20 μg |
107.00€
20µg |
Expédition estimée: 12-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15986249
|
enQuireBio™
QP5496-100UG |
100 μg |
252.00€
100µg |
Expédition estimée: 04-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15916259
|
enQuireBio™
QP5496-250UG |
250 μg |
555.00€
250µg |
Expédition estimée: 04-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15926259
|
enQuireBio™
QP5496-500UG |
500 μg |
940.00€
500µg |
Expédition estimée: 04-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15996249
|
enQuireBio™
QP5496-1MG |
1 mg |
1595.00€
1mg |
Expédition estimée: 04-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
NP_620235.1 | |
IFNG / Interferon Gamma Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MQGTLIESLE SLKNYFNSSS MDAMEGKSLL LDIWRNWQKD GNTKILESQI ISFYLRLFEV LKDNQAISNN ISVIESHLIT NFFSNSKAKK DAFMSIAKFE VNNPQIQHKA VNELIRVIHQ LSPESSLRKR KRSRC | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |
25712 | |
Research Use Only | |
IFNG | |
Rat | |
Untagged | |
10 mM sodium phosphate, 100 mM sodium chloride, pH 7.5 |