missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat IL 17A/F Protein
A cDNA sequence encoding the IL 17A/F was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 1305.00€
Spécification
Nom | IL 17A/F Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Activité biologique | The ED50 as determined by its ability to induce of IL-6 production from NIH-3T3 cells, is 15.3-23 ng/ml. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15994678
|
enQuireBio™
QP10696-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15984678
|
enQuireBio™
QP10696-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15974678
|
enQuireBio™
QP10696-0.1MG |
100 μg |
1305.00€
100µg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
IL 17A/F Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
IL-17A: MAVLIPQSSV CPNAEANNFL QNVKVNLKVL NSLSSKASSR RPSDYLNRST SPWTLSRNED PDRYPSVIWE AQCRHQRCVN AEGKLDHHMN SVLIQQEILV LKREPEKCPF TFRVEKMLVG VGCTCVSSIV RHAS IL-17F: MARRNPKVGL SALQKAGNCP PLEDNSVRVD IRIFNQNQGI SVPRDFQNRS SSPWDYNITR DPDRFPSEIA EAQCRHSGCI NAQGQEDGSM NSVPIQQEIL VLRREPQGCS NSFRLEKMLI KVGCTCVTPI VHHAA | |
Greater than 98.0% as determined by HPLC and SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
The ED50 as determined by its ability to induce of IL-6 production from NIH-3T3 cells, is 15.3-23 ng/ml. | |
Rat | |
Untagged | |
Lyophilized from a concentrated (1 mg/ml) solution containing no additives. |