Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat IL-17AF Protein
Recombinant Protein
107.00€ - 7105.00€
Spécification
Nom | IL-17AF Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Symbole de gène(s) | IL17 |
Activité biologique | Rat IL-17AF induces IL-6 production in 3T3 cells as detected via ELISA (each lot is tested and typical ED50 is less than 20 ng/ml). |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15925679
|
enQuireBio™
QP5206-5UG |
5 μg |
107.00€
5µg |
Expédition estimée: 07-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15905679
|
enQuireBio™
QP5206-25UG |
25 μg |
252.00€
25µg |
Expédition estimée: 07-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15985669
|
enQuireBio™
QP5206-100UG |
100 μg |
940.00€
100µg |
Expédition estimée: 07-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15915679
|
enQuireBio™
QP5206-500UG |
500 μg |
4325.00€
500µg |
Expédition estimée: 07-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15995669
|
enQuireBio™
QP5206-1MG |
1 mg |
7105.00€
1mg |
Expédition estimée: 07-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
IL-17AF Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Rat IL-17AF induces IL-6 production in 3T3 cells as detected via ELISA (each lot is tested and typical ED50 is less than 20 ng/ml). | |
Rat | |
Untagged | |
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA |
Research Use Only | |
IL17 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
IL-17A:MAV LIPQSSVCPN AEANNFLQNV KVNLKVLNSL SSKASSRRPS DYLNRSTSPW TLSRNEDPDR YPSVIWEAQC RHQRCVNAEG KLDHHMNSVL IQQEILVLKR EPEKCPFTFR VEKMLVGVGC TCVSSIVRHA S IL-17F:MA RRNPKVGLSA LQKAGNCPPL EDNSVRVDIR IFNQNQGISV PRDFQNRSSS PWDYNITRDP DRFPSEIAEA QCRHSGCINA QGQEDGSMNS VPIQQEILVL RREPQGCSNS FRLEKMLIKV GCTCVTPIVH HAA | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |