Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat IL 33 Protein
A cDNA sequence encoding the IL 33 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 6790.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 361749 |
---|---|
Nom | IL 33 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Symbole de gène(s) | Il33 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15964948
|
enQuireBio™
QP10715-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 08-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15944948
|
enQuireBio™
QP10715-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 08-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15954948
|
enQuireBio™
QP10715-1MG |
1 mg |
6790.00€
1mg |
Expédition estimée: 08-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
361749 | |
Research Use Only | |
Il33 | |
Rat | |
Untagged | |
Lyophilized from a 0.2microm filtered concentrated solution in PBS, pH 7.4. |
IL 33 Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
SIQGTSLLTE SCALSTYNDQ SVSFVLENGC YVINVEDCGK NQEKDKVLLR YYESSFPAQS GDGVDGKKLM VNMSPIKDTD IWLNANDKDY SVELQKGDVS PPDQAFFVLH KKSSDFVSFE CKNLPGTYIG VKDNQLALVE ENDESCNNIM FKLSKM | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |