Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat IL 5 Protein
A cDNA sequence encoding the IL 5 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 6790.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 24497 |
---|---|
Nom | IL 5 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Symbole de gène(s) | Il5 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15954958
|
enQuireBio™
QP10718-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15934958
|
enQuireBio™
QP10718-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15944958
|
enQuireBio™
QP10718-1MG |
1 mg |
6790.00€
1mg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
24497 | |
Research Use Only | |
Il5 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MRMLLCLNVL TLSCVWAIAM EIPMSTVVKE TLIQLSTHRA LLTSNETMRL PVPTHKNHQL CIGEIFQGLD ILKNQTVRGG TVEILFQNLS LIKKYIDGQK EKCGEERRKT RHFLDYLQEF LGVMSTEWAM EV | |
Greater than 95.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |
IL 5 Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
The ED50 range=0.3-1.0 ng/ml as determined by the dose-dependant stimulation of the proliferation of BCL-1 cells. | |
Rat | |
Untagged | |
Lyophilized from a concentrated (1 mg/ml) solution in water containing no additives. |