Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat KGF 2 Protein
A cDNA sequence encoding the KGF 2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom KGF 2 Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Rat
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15925018
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP10736-5UG
5 μg
131.00€
5µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15915018
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP10736-25UG
25 μg
203.00€
25µg
View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15905018
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
enQuireBio™
QP10736-1MG
1 mg
3915.00€
1mg
View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
Specifications
KGF 2 Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Rat
Untagged
Lyophilized from a 0.2microm filtered concentrated solution in 1M PBS, pH 7.4 containing 5% trehalose.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
QALGQDMVSP EATNSSSSSS SSSSSSSFSS PSSAGRHVRS YNHLQGDVRW RKLFSFTKYF LKIEKNGKVS GTKKENCPYS ILEITSVEIG VVAVKAINSN YYLAMNKKGK LYGSKEFNND CKLKERIEEN GYNTYASFNW QHNGRQMYVA LNGKGAPRRG QKTRRKNTSA HFLPMVVHS
Greater than 97.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE.
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates