Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat NME2 Protein
A cDNA sequence encoding the NME2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom NME2 Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Rat
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15921759
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP12854-5UG
5 μg
131.00€
5µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15911759
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP12854-20UG
20 μg
203.00€
20µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15901759
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP12854-1MG
1 mg
3915.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
Spécification
NME2 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Rat
His
NME2 protein solution (1 mg/ml) containing Phosphate Buffered Saline pH 7.4 and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMANLERT FIAIKPDGVQ RGLVGEIIKR FEQKGFRLVA MKFLRASEEH LKQHYIDLKD RPFFPGLVKY MNSGPVVAMV WEGLNVVKTG RVMLGETNPA DSKPGTIRGD FCIQVGRNII HGSDSVESAE KEIGLWFKPE ELIDYKSCAH DWVYE
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.