Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat S100G Protein
A cDNA sequence encoding the S100G was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3190.00€
Specifications
Identification génétique (Entrez) | 24249 |
---|---|
Nom | S100G Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | S100g |
Product Code | Brand | Quantité | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Quantité | Price | Quantity & Availability | |||||
15943469
|
enQuireBio™
QP13406-1UG |
1 μg |
131.00€
1µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15953469
|
enQuireBio™
QP13406-5UG |
5 μg |
203.00€
5µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15933469
|
enQuireBio™
QP13406-100UG |
100 μg |
3190.00€
100µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Specifications
24249 | |
Research Use Only | |
S100g | |
Rat | |
His | |
The protein was lyophilized from a concentrated solution (1 mg/ml) containing 100mM Phosphate buffer, pH 7.3. |
S100G Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MSAKKSPEEM KSIFQKYAAK EGDPNQLSKE ELKLLIQSEF PSLLKASSTL DNLFKELDKN GDGEVSYEEF EVFFKKLSQ | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |