Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Zinc transporter ZIP13 Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Zinc transporter ZIP13, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3260.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_001034285.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 295928 |
Nom | Zinc transporter ZIP13 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16099940
|
enQuireBio™
QP7638-EC-100UG |
100 μg |
735.00€
100µg |
Expédition estimée: 26-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16019950
|
enQuireBio™
QP7638-EC-1MG |
1 mg |
3260.00€
1mg |
Expédition estimée: 26-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16009950
|
enQuireBio™
QP7638-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16029950
|
enQuireBio™
QP7638-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16039950
|
enQuireBio™
QP7638-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16049950
|
enQuireBio™
QP7638-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_001034285.1 | |
Zinc transporter ZIP13 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Rat | |
His-GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
295928 | |
Research Use Only | |
Slc39a13 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
WAYTCNISPG VEGQSLQRQQ QLGLWVIAGF LTFLALEKMF LNCKEEDPSQ APSKDPTAAA LNGGHCLAQP AAEPGLRAVV RNLKVSGYLN LLANTIDNFT HGLA | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |